Learn More
Ammonium perrhenate(VII), Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11316997
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
Product Code. 11316997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010846.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammonium perrhenate(VII) is used to synthesis the rehenium(III) organohydrazides which is used as radiopharmaceuticals and also used in the manufacturing of rhenium metal and its additives in superalloys. It is used as catalyst for the synthesis of platinum-rhenium catalysts which used in gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-65-7
Molecular Formula H4NO4Re
Molecular Weight (g/mol) 268.24
MDL Number MFCD00012377
InChI Key XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
SMILES N.O[Re](=O)(=O)=O
Specifications
Melting Point (decomposition)
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 2 g
Assay Percent Range 99.999% (Metal basis)
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name azanium;oxido(trioxo)rhenium
Formula Weight 268.24
Appearance White crystalline
Density 3.97 g/cm3
Chemical Name or Material Ammonium perrhenate(VII)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt