Learn More
Amphotericin B Methyl Ester 90%, TRC
Product Code. 30138590
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30138590 1 g 1g
30012207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6342551G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36148-89-7
Molecular Formula C49 H77 N O16
Molecular Weight (g/mol) 936.13
Synonym Amphotericin B Monomethyl Ester;
IUPAC Name methyl (1S,3R,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-25,27,30,31,33,35,37-heptahydroxy-18,19,20,21-tetramethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-carboxylate
SMILES COC(=O)[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@]2(O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](C)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]1O2)O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C49H77NO16/c1-29-19-17-15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18-20-37(65-48-46(59)44(50)45(58)33(5)64-48)26-41-43(47(60)62-6)40(56)28-49(61,66-41)27-36(53)24-39(55)38(54)22-21-34(51)23-35(52)25-42(57)63-32(4)31(3)30(29)2/h7-20,29-41,43-46,48,51-56,58-59,61H,21-28,50H2,1-6H3/b8-7+,11-9+,12-10+,15-13+,16-14+,19-17+,20-18+/t29-,30+,31+,32-,33+,34+,35+,36-,37-,38+,39+,40-,41-,43+,44-,45+,46-,48-,49+/m0/s1
Formula Weight 935.5242
Chemical Name or Material Amphotericin B Methyl Ester