Learn More
ANK1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antigen | ANK1 |
|---|---|
| Concentration | 750 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30234599
|
Proteintech
23938-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Save 61.00€ 14% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30233765
|
Proteintech
23938-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Save 16.00€ 11% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
The ANK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ANK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ANK1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Especificaciones
| ANK1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ANK; SPH1; SPH2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity purified | |
| Polyclonal Antibody |
| 750 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 286 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto