Learn More
Fisherbrand™ Anodized Aluminum Blocks
Click to view available options
Holds:
12 x 15 mL Tubes
12 x 16 mm Tubes
20 x 10 mm Tubes
20 x 12 mm Tubes
20 x 13 mm Tubes
24 x 0.5 mL Tubes
24 x 1.5 mL Tubes
24 x 2.0 mL Tubes
35 x 6 mm Tubes
48 x 0.2 mL Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 20 mm Tubes
6 x 25 mm Tubes
96-well PCR Plate
N/A, Solid for Machining
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Excellent heat transfer
- Anodized to resist thermal shock
- Available to fit a range of test tube counts and sizes
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
| Description | No Holes |
| For Use With (Equipment) | RS232 interface |
| Holds | N/A, Solid for Machining |
| Material | Anodized Aluminum |
| Type | Block |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto