Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 90-44-8 |
| Melting Point | 152°C |
| Color | Yellow |
| Boiling Point | 721°C |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C14H10O |
| MDL Number | 1187 |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 194.23g/mol |
| Physical Form | Solid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Anthrone
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?