Learn More
anti-IgM, κ, Clone: G155-228, BD
Artikelnummer. 15808288
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15808288 0.1 mg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15808288 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 555581
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The G155-228 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP), a hapten not expressed on non-human primate cells or non-human primate cell lines. In the absence of specific binding, this immunoglobulin may bind non-specifically to Fc receptors. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Applications Flow Cytometry
Clone G155-228
Concentration 0.5mg/mL
Conjugate Unconjugated
Host Species Mouse
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mg
Content And Storage Undiluted at 4°C
Isotype IgM κ
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.