Description
- This suspension contains Human intracellular CytoKine-3 (HiCK-3) Positive Control Cells
- The HiCK-3 frozen cell suspension contains fixed, non-permeabilized human lymphoid cells
- The suspension includes cells that express detectable levels of intracellular IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, and TNF as determined by immunofluorescent intracellular cytokine staining and flow cytometry
- HiCK-3 cells contain a measurable proportion of cytokines
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 5 x106 cells/mL |
| For Use With (Application) | Intracellular staining (flow cytometry) |
| Quantity | 1 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?