Learn More
anti-PDGFRA, STAT3 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
PDGFRA rabbit purified polyclonal antibody (20μg); STAT3 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PDGFRA protein, and the other against the STAT3 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
| Antigen | PDGFRA |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | PDGFRA |
| Gene Alias | CD140A/MGC74795/PDGFR2/Rhe-PDGFRA |
| Gene Symbols | PDGFRA |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.