Learn More
anti-PTK2, SRC Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Includes
PTK2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); SRC mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PTK2 protein, and the other against the SRC protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PTK2 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | PTK2 |
| Gene Alias | FADK/FAK/FAK1/pp125FAK |
| Gene Symbols | PTK2 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.