Learn More
anti-RPS6KA5, EGF Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
RPS6KA5 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); EGF mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the RPS6KA5 protein, and the other against the EGF protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifications
Specifications
| Antigen | RPS6KA5 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | RPS6KA5 |
| Gene Alias | MGC1911/MSK1/MSPK1/RLPK |
| Gene Symbols | RPS6KA5 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.