Learn More
Streptavidin APC, BD
Research applications include studies of staining by indirect immunofluorescence when used with biotinylated antibodies.
Brand:  BD Biosciences 349024
Product Code. 15816148
  • 350.00€ / Each
Description
  • Flow Cytometry
  • Volume per test: 20μL
  • Source: prepared chromatographically from Streptomyces avidinii
  • Stabilizer: Gelatin
  • Preservative: 0.1% Sodium azide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Flow Cytometry
RUO
Liquid
100 Tests
Immunology
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.