Learn More
Arbutin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Arbutin |
| CAS | 497-76-7 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C12 H16 O7 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?