Learn More
Arecaidine propargyl ester tosylate, R&D Systems™
Codice prodotto. 18084672
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18084672 50 mg 50mg
18025222 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18084672 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 0383/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic agonist
A potent muscarinic receptor agonist. Shows some selectivity for cardiac versus ileal M2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147202-94-6
Molecular Formula C17H21NO5S
Molecular Weight (g/mol) 351.417
InChI Key LYHWIOMAWPVTPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym arecaidine propargyl ester tosylate, tocris-0383, 4-methylbenzenesulfonic acid; prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridine-5-carboxylate, n-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid propargyl ester tosylate, prop-2-yn-1-yl 1-methyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate; toluenesulfonic acid
PubChem CID 6604936
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CN1CCC=C(C1)C(=O)OCC#C
Specifica
Quantity 50 mg
Formula Weight 351.42
Percent Purity >98%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material Arecaidine propargyl ester tosylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.