Learn More
ARFGAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-14305
 View more versions of this product
Product Code. 18423902
  • 624.00€ / 0.10mL
Description
ARFGAP1 Polyclonal antibody specifically detects ARFGAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ARFGAP1
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
ADP-ribosylation factor 1 GTPase activating protein, ADP-ribosylation factor 1 GTPase-activating protein, ADP-ribosylation factor GTPase activating protein 1, ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1, ARF GAP 1, ARF1 GAP, ARF1-directed GTPase-activating protein, ARF1GAP, bA261N11.3, FLJ10767, GAP protein, HRIHFB2281, MGC39924
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: DHFQNSNIDQSFWETFGSAEPTKTRKSPSSDSWTCADTSTERRSSDSWEVWGSASTNRNSNSDGGEGGEGTKKAVPPAVPTDDGWD
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
55738
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt