Learn More
AS3MT Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97425MFV450
Product Code. 18565503
  • 428.00€ / 0.10mL
Description
AS3MT Polyclonal antibody specifically detects AS3MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AS3MT
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin
arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase, arsenite methyltransferase, CYT19methyltransferase cyt19, EC 2.1.1.137, Methylarsonite methyltransferase, S-adenosyl-L-methionine:arsenic(III) methyltransferase, S-adenosylmethionine:arsenic (III) methyltransferase
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AS3MT fragment.
0.1 mL
Lipid and Metabolism
57412
Store at 4C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt