Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector
Description
- Ideal for demanding environments
- Molded from Teflon PFA HP
- Retaining nut can be made from PFA HP, PVDF or C-PVDF
- Fittings are annealed for greater resistance to temperature cycling, pressure cycling, shock
- and vibration
Specifications
Specifications
| Material | PFA |
| Overall Length (Metric) | 44 mm |
| For Use With | For 6 x 8mm dia. tubing |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Port Size | 12mm |
| Thread Size | 1/8 in. NPT |
| Product Type | Male Tube Connector |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?