Få mere at vide
ASTM D4294, Sulfur Set C in Diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17962846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17962846 5 x 100 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17962846 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSDSL4294C5
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ASTM D4294, Sulfur Set C in Diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Methods XRF/UVF
Analyte or Component Names Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula S
Certifications/Compliance ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Diesel
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantity 5 x 100 mL
Formula Weight 31.972 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.