missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASTM Method D5769 Quality Control Reference Material with 3 IS in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 1076-43-3, 100-41-4 |
| Analyte or Component Names | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Quantity | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Naphthalene D8 1 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 wt%∣n-Dodecane 5 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 11.9 wt%∣n-Decane 12 wt%∣n-Hexane 12 wt%∣n-Heptane 16.9 wt%∣n-Octane 16.9 wt%∣Benzene 10000 mg/kg∣Naphthalene 10000 mg/kg∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 20000 mg/kg∣Benzene-D6 20000 mg/kg∣Ethylbenzene-d10 20000 mg/kg∣1,2,4-Trimethylbenzene 30000 mg/kg∣Ethylbenzene 30000 mg/kg∣Toluene 90000 mg/kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?