Description
- Slim-fit provides tactile feedback when assembling smaller workpieces
- NBR foam coating is abrasion resistant and enhances grip in dry or slightly damp environments
- Dirt-resistant shell is ideal for mechanical tasks
- Certified by OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | NBR Foam |
| Color | Gray, Black |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastane, Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 6 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?