Läs mer
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Produktkod. 17250341 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 pairs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Size Förpackningsstorlek
17250341 10 10 pairs
17210341 6 10 pairs
17220341 7 10 pairs
17230341 8 10 pairs
17240341 9 10 pairs
17737559 11 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17250341 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6002810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    39.41€ / 10 pairs
    Save 2.34€
    5% Off
Visa alla kampanjer
Estimated Shipment: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Lightweight, dirt-resistant gloves are constructed from a blend of polyamide and elastane, with an NBR foam coating for enhanced grip capabilities.
  • Slim-fit provides tactile feedback when assembling smaller workpieces
  • NBR foam coating is abrasion resistant and enhances grip in dry or slightly damp environments
  • Dirt-resistant shell is ideal for mechanical tasks
  • Certified by OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applications Industrial
Coating Material NBR Foam
Color Gray, Black
Exterior Finish Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Elastane, Polyamide
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 10
EN388 Standard 4122X
For Use With (Application) Assembly, Packaging, Precision Work, and Transportation
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Series Athletic All-Round
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.