Learn More
Tocris Bioscience™ Autocamtide-2-related inhibitory peptide, myristoylated
Descripción
Autocamtide-2-related inhibitory peptide, myristoylated is a CaM kinase II inhibitor; enhanced cell permeable derivative of Autocamtide-2-related inhibitory peptide (Cat No. 1688). Pretreatment blocks reinstatement of morphine-seeking behavior in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Purity | 0.95 |
| CAS | 201422-04-0 |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Description | CaM Kinase Inhibitors |
| Molecular Weight (g/mol) | Observed M.W.: 1708.12 |
| Quantity | 1 mg |
| Structural Form | C78H142N22O20 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?