Learn More
Invitrogen™ Autoclavable Waste Bottle, 4 L
Artikelnummer. 30484833
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 x 4 L
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30484833 1 x 4 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30484833 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PL00402
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Bigfoot Cell Sorter is designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience. It has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 4 L
For Use With (Equipment) Bigfoot Spectral Cell Sorter
For Use With (Application) Can be used in waste bottle position
Quantity 1 x 4 L
Dimensions 7.5 x 4 x 11 in.
Content And Storage Room temperature
Includes Red Fluidics Cap
Product Type Autoclavable Waste Bottle
Product Line Bigfoot Spectral Cell Sorter
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.