Learn More
JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave
Description
- Made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel chamber and lid, with easy opening
- Incoloy special stainless steel heater element, which provides long life, low corrosion and high temperatures resistance
- Automatic atmospheric purge
- Safety device to prevent lid opening
- Starting main switch
- Rear Part: Mains source, Two fuse carriers, Safety thermostat
- Side Part: Drain outlet, Steam and drainage selective valve
Specifications
Specifications
| Depth (Metric) Outside | 380 mm |
| Capacity (Metric) | 20 L |
| Height (Metric) Exterior | 410 mm |
| Model | MED 20 |
| Product Type | Autoclave, Vertical |
| Temperature (Metric) | 121°C to 134°C |
| Weight (Metric) | 41 kg |
| Electrical Requirements | 2500 w |
| Net Weight (Metric) | 41 kg |
| Quantity | 1 Ea. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?