missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azaperone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30326360
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30326360 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30326360 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA10340510AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Azaperone
CAS 1649-18-9
Analyte or Component Names Azaperone
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C19 H22 F N3 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
InChI Formula InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 327.4
Quantity 1 mL
Formula Weight 327.1747 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.