missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ AZD 1208
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18775466
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18775466 50 mg 50mg
18747896 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18775466 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6310/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Potent pan Pim kinase inhibitor

AZD 1208 is a potent pan Pim kinase inhibitor (IC50 values are 0.4, 1.9 and 5.0 nM for Pim-1, 3 and 2, respectively). Exhibits >43-fold higher affinity for Pim kinases over a range of other kinases. Induces cell cycle arrest and apoptosis in AML cell lines in vitro and inhibits growth of tumor xenografts in vivo. AZD 1208 downmodulates the expression of Mayaro virus (MAYV) structural protein E1 and non-structural protein 1 (nsP1), and it reduces MAYV replication in a dose-dependent manner in HeLa or HDFs cells. Chemosensitizer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material (5Z)-5-[[2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl][1,1'-biphenyl]-3-yl]methylene]-2,4-thiazolidinedione
CAS 1204144-28-4
Assay Percent Range >98%
Quantity 50 mg
Molecular Formula C21H21N3O2S
Formula Weight Observed MW: 379.48
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.