Learn More
Tocris Bioscience™ Azidothymidine
Description
Selective reverse transcriptase inhibitor. Exhibits 100-fold selectivity for HIV reverse transcriptase over DNA polymerase α. Suppresses HIV-1 replication and enhances cell viability in HIV-1 infected T cells. Attenuates growth of multiple myeloma (MM) cells in vitro and reduces growth of MM tumor xenografts in mice. Increases differentiation iPSCs into cortical neurons and reduces the over-proliferation of neural precursors. Orally bioavailable and brain penetrant. Antiretroviral agent. Also decreases CRISPR-mediated homology directed repair (HDR) efficiency.
Specifications
Specifications
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | 3 '-Azido-3 '-deoxythymidine |
| CAS | 30516-87-1 |
| Content And Storage | -20°C |
| Quantity | 50 mg |
| Product Type | Azidothymidine |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 267.24 |
| Inhibitors | Azidothymidine |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?