Learn More
Azlon™ Spare Stopcock for HDPE Aspirator
Beskrivelse
- For use with Heavy Duty Polypropylene (HDPE) Aspirators
- Opens and closes in a quarter turn
- Leakproof
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Spare Stopcock |
| Material | HDPE |
| For Use With (Equipment) | HDPE aspirator bottle |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?