Learn More
Descrizione
The tubes are required for dispensing primary and secondary antibodies into the Bandmate mini and midi incubation trays during the automated western blot processing procedure. Two reagent tubes are required for each blot.
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Description | Bandmate Reagent Tubes, 500 Pack |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| For Use With (Equipment) | Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor |
| Product Line | Bandmate |
| Type | Reagent Tube |
| Quantity | 500 tubes |
| Shipping Condition | Ambient |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?