Description
For models Q15 and/or Q30
Spécification
Spécification
| Depth (Metric) Exterior | 536 mm |
| Dimensions (D x W x H) | 536 x 486 x 88 mm |
| For Use With (Equipment) | For tall cabinets with a width of 600 mm, for model (s): Q30 |
| Height (Metric) Exterior | 88 mm |
| Surface Coating | Melamine resin laminated |
| Weight (Metric) | 1.50 kg |
| Width (Metric) Exterior | 486 mm |
| Material | Chipboard |
| Product Type | Base Cover |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?