missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BB-22 3-Carboxyindole Metabolite, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 858515-71-6 |
| Molecular Formula | C16H19NO2 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 1-(cyclohexylmethyl)-, 1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid, BB-22 3-carboxyindole metabolite |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19NO2/c18-16(19)14-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)15-9-5-4-8-13(14)15/h4-5,8-9,11-12H,1-3,6-7,10H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cn(CC2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.3 |
| Formula Weight | 257.1416 |
| Chemical Name or Material | BB-22 3-carboxyindole metabolite |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?