Learn More
NDUFS2 Antibody (OTI1D5), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72921AF488
Product Code. 18103916
  • 785.00€ / 0.10mL
Description
NDUFS2 Monoclonal specifically detects NDUFS2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NDUFS2
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
NDUFS2
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 205-463 of human NDUFS2 (NP_004541) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1D5
Western Blot, Immunohistochemistry
CI-49, CI-49kD, complex 1, mitochondrial respiratory chain, 49-KD subunit, complex I 49kDa subunit, Complex I-49kD, EC 1.6.5.3, EC 1.6.99.3, EC 1.6.99.5, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2 (49kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2, 49kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2, mitochondrial, NADH-ubiquinone oxidoreductase 49 kDa subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase NDUFS2 subunit
Mouse
Affinity Purified
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
4720.0
Store at 4°C in the dark.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt