missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl rambo Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92603-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bcl rambo Polyclonal antibody specifically detects Bcl rambo in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Bcl rambo | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| Bcl2-L-13, BCL2-like 13 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 13, Bcl-rambo, MIL1BCL-RAMBO, Protein Mil1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human BCL2L13 (NP_056182.2). MASSSTVPLGFHYETKYVVLSYLGLLSQEKLQEQHLSSPQGVQLDIASQSLDQEILLKVKTEIEEELKSLDKEISEAFTSTGFDRHTSPVFSPANPESSMEDCLAHLGEKVSQELKEPLHKALQMLLSQPVTYQAFRECTLETTVHASGWNKILVPLVLLRQMLLELTRRGQEPLSALLQFGVTYLEDYSAEYIIQQGGWGTVFSLESEEEEYPGITAEDSNDIYILPSDNSGQVSPPESPTVTTSWQSESLPVSLSASQSWHTESLPVSLGPESWQQIAMDPEEVKSLDSNGAGEKSEN | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 23786 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu