Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Trypticase Soy Agar (TSA II)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Trypticase Soy Agar (TSA II); 500g
Beschreibung
Supplementad with blood is used for cultivating fastidious microorganisms and for hemolytic reactions produced by many bacterial species
Zertifizierungen
BAM, COMPF
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | BAM, COMPF |
| Content And Storage | 2 to 25°C |
| Form | Dehydrated |
| Media Type | Trypticase Soy Agar (TSA II) |
| Product Type | Agar |
| Formulation | Pancreatic digest of Casein 14.5g/L, Papaic digest of Soybean Meal 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 14g/L, Growth Factors 1.5g/L |
| For Use With (Application) | Cultivation of fastidious microorganisms and For the visualization of hemolytic reactions |
| Packaging Type | Tube |
| Quantity | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur