Läs mer
Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine standards
Beskrivning
- Contains a mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant Mouse Interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, Interferon-γ (IFN-γ), and Tumor Necrosis Factor (TNF)
Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
| Cross Reactivity | Mouse |
| Includes | Mouse interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, interferon (IFN) and tumor necrosis factor (TNF) |
| Quantity | 1 Vial |
| Content And Storage | 4°C |
| Form | Lyophilized |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Immunoassay |
| Product Type | Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine standard |
Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?