Learn More
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Pouch Systems
Product Code. 11787194
Click to view available options
Type:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2 Pouch System
EZ CampyPouch System
Unit Size:
Pack of 20
Product Code. 11787194
Brand: BD 260684
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type EZ CO2 Pouch System
Closure Type Ziplock
Format Resealable Pouches
For Use With (Application) Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
For Use With (Equipment) BD GasPak EZ Small Incubation Container
Includes Resealable pouches
Product Line GasPak
Quantity 20 Sachets
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.