Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty
Descripción
- Low-form Griffin glass beakers with heavy walls and spouts
- Available in 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL capacities
- Made from 3.3 borosilicate glass
- Printed with durable white enamel
- Features a double-capacity scale
- Includes a large labelling field for easy marking
- Uniform wall thickness provides high mechanical strength
- Highly resistant to chemicals and thermal shock
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 400 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Beaker |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Scale | White Enamel Scale |
| Style | Low Form |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?