Learn More
Bel-Art™ Glove Box Economy Sleeve Gloves
Artikelnummer. 11767385
Ansicht ändern
Click to view available options
Size:
9
10
Packungsgröße:
Pack of 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Packungsgröße
11767385 9 Pack of 2
11757385 10 Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11767385 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H500250546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    311.85€ / Pack of 2
    Save 34.15€
    9% Off
Estimated Shipment: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration
  • Single piece glove with sleeve
  • For glove boxes with 8 in. glove ports
  • Requires clamping rings (19-821-983) to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Spezifikation
Color Black
Hand Specific
Latex Free No
Material Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 9
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.