Learn More
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 94%
Product Code. 11429847
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11429847 500 g 500g
11409847 25 g 25g
11419847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429847 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22811.36
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282.19 g/mol
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water( 663 g/L at 20°C).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 831-59-4
Molecular Formula C6H4Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 282.19
MDL Number MFCD00007492
InChI Key XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 71577
IUPAC Name disodium;benzene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Density 1.124
Quantity 500 g
Solubility Information Soluble in water( 663g/L at 20°C).
Formula Weight 282.2
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.