Learn More
Benzeneacetonitrile, TRC
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Phenylacetonitrile |
| CAS | 140-29-4 |
| Molecular Formula | C8 H7 N |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylacetonitrile, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, Phenylacetonitrile, α-Cyanotoluene, α-Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile, ω-Cyanotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | N#CCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-phenylacetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight | 117.0578 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur