Learn More
Benzohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31107122
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31107122 100 g
31099528 500 g
31102008 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 31107122 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD115613100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 613-94-5
Molecular Formula C7H8N2O
MDL Number MFCD00007596
Quantity 100 g
SMILES O=C(NN)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzohydrazide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.