missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 30939341
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30939341 1 kg 1kg
30934194 100 g 100g
30933006 25 g 25g
30930275 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30939341 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1161741000g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

(Stabilized with 50 ppm MEHQ)

Specifica

CAS 2495-37-6
Molecular Formula C11H12O2
MDL Number MFCD00053684
Quantity 1 kg
SMILES CC(C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=C
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyl methacrylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.