Learn More
Benzyltributylammonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30332930
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30332930 500 mg 500mg
30347450 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30332930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB316188500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Benzyltributylammonium Bromide
CAS 25316-59-0
Molecular Formula C19H34BrN
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
IUPAC Name benzyl(tributyl)azanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 356.39
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.