Learn More
beta-Alanine, TRC
Product Code. 30332276
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. Quantity unitSize
30332276 5 g 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30332276
Marque: Toronto Research Chemicals TRCA6373205G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C3 H7 N O2
Quantity 5 g
Synonym Beta-Alanine, β-Alanine, 2-Carboxyethylamine, 3-Aminopropanoic acid, 3-Aminopropionic acid, 3-Azaniumylpropanoate, Abufene, NSC 7603, Propanoic acid, 3-amino-, β-Aminopropanoic acid, β-Aminopropionic acid, ω-Aminopropionic acid
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
SMILES NCCC(=O)O
IUPAC Name 3-aminopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Formula Weight 89.0477
Percent Purity >95