missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Catenin Antibody (9F2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-53257-20UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human, Bovine, Canine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| beta-Catenin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| Mouse | |
| 92 kDa | |
| 20 μg | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 1499 | |
| Store at 4C. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page | |
| 9F2 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| CTNNB1 | |
| Recombinant chicken Beta-catenin | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Canine, Chicken | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto