Learn More
beta-Catenin Antibody (CL3689) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61628JF669
Product Code. 30303226
  • 791.00€ / 0.10mL
Description
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
beta-Catenin
Monoclonal
Janelia Fluor 669
beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35222, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
1499
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL3689
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.