Learn More
beta-Catenin Antibody (CTNNB1/6807R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18555298 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18555298 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18555298 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324344MFV610
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Monoclonal Antibody
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen beta-Catenin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CTNNB1/6807R
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human beta-Catenin protein (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1499
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.