Learn More
Beta -Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316845
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30316845 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30316845 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010045IP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material beta-Pinene
CAS 127-91-3
Analyte or Component Names beta-Pinene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H16
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMILES CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC Name 6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Quantity 1 mL
Formula Weight 136.1252 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.