Learn More
Betahistine Dihydrochloride, Mikromol™
Product Code. 17901006
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. 17901006
Brand: Mikromol MM0587.000250
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Betahistine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Betahistine dihydrochloride
CAS 5579-84-0
Analyte or Component Names Betahistine dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H12 N2 . 2 Cl H
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CNCCc1ccccn1
IUPAC Name N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 209.12
Quantity 250 mg
Formula Weight 208.0534 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato