Learn More
BEX4 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98166V
Product Code. 18543200
  • 415.00€ / 0.10mL
Description
BEX4 Polyclonal antibody specifically detects BEX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BEX4
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
56271
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 405
BEX family member 4, BEX1-like protein 1, BEXL1, brain expressed X-linked-like 1, brain expressed, X-linked 4, Brain-expressed X-linked protein 4, FLJ10097, NADE3, Nerve growth factor receptor-associated protein 3, protein BEX4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BEX4 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt