Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17758187 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (L x W):
8 x 8 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
45 x 48 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x W) unitSize
17758187 9 x 9 in. Pack of 1000
17748187 8 x 8 in. Pack of 1000
17768187 12 x 12 in. Pack of 1000
17778187 15 x 15 in. Pack of 1000
17788187 18 x 18 in. Pack of 1000
17798187 20 x 20 in. Pack of 1000
17708197 24 x 24 in. Pack of 250
17718197 30 x 30 in. Pack of 250
17728197 36 x 36 in. Pack of 250
17738197 40 x 40 in. Pack of 250
17748197 45 x 45 in. Pack of 250
17758197 45 x 48 in. Pack of 250
17768197 54 x 54 in. Pack of 100
17778197 54 x 72 in. Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17758187 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BHDSHEET0909
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
  • Designed for steam sterilization
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO Certified Cleanrooms
  • Certificate of Conformance included with shipment
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance COC
Closure Type None
Color Blue
Disposable Single-use
Material Cellulose
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 9 x 9 in.
Length (English) 9 in.
Width (English) 9 in.
Product Type Sterilization Wrap (Heavy-duty)
Length (Metric) 22.9 cm
Width (Metric) 22.9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.